Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für allgemeine Anwendungen
Artikelnummer. p-8015500 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Flaschengröße:
10 ml
30 ml
30 ml
Flaschenfüllung:
Glasflaschn/Glasperlen
Kunststoffflasche (2)/Glasperlen
Kunststoffflasche (2)/Organische Flüssigkeit
Kunststoffflaschen/Glasbeads
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
1.5 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Artikelnummer. 17550676
Marke: H-B Frio-Temp B610000600
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Beinhaltet
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt
AAA(2)-Batterie
Digitale Thermometer überprüfen die Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.In für spezifische Anwendungen und Geräte kalibriertem Zustand erhältlich.
  • Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Flaschenfüllung Kunststoffflasche (2)/Organische Flüssigkeit
Flaschengröße 10 ml
Kalibrierpunkte 0 °, 50 °C
Zertifizierung/Konformität Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkalibrierung und -überprüfung
Höhe (angloamerikanisch) 1,8 in.
Höhe (metrisch) 45 mm
Enthält Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3,3 ft.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 1,25 in.
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Sonde 32 mm
Sondentyp Wasserdicht
Auflösung 0,1 °C/°F
Breite (angloamerikanisch) 5,3 in.
Produkttyp Doppeldisplay, Max./Min., Datumsstempel, Alarm; 32 mm WP-Sonde (2)/1 m Kabel (2); AAA(2) Batterien erforderlich
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +70 °C extern
Calibrated Allgemein
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Inkubatoren
Genauigkeit ±1 °C
Display Dual
Breite (metrisch) 135 mm