Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für allgemeine Anwendungen
Digitale Thermometer überprüfen die Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.In für spezifische Anwendungen und Geräte kalibriertem Zustand erhältlich.
Marke:  H-B Frio-Temp B61000-0300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17540676
  • 136.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Beinhaltet: Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt : AAA(2)-Batterie
Beschreibung
Beschreibung
  • Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoffflasche (2)/Glasperlen
0 °, 50 °C
Temperaturkalibrierung und -überprüfung
19 mm
3,3 ft.
1 m
Wasserdicht
1,6 in.
158 °F
-40 °F
-40 bis +158 °F
Allgemein
±1 °C
40 mm
30 ml
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
0,7 in.
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
1,2 in.
32 mm
0,1 °C/°F
Doppelanzeige, Alarm mit Dauer-Zähler; 30 mm (1,2 in.) Wasserdichter Sensor (2)/1 m (3,3 ft.)(2); AAA(2)-Batterien erforderlich
70 °C
-40 °C
-40 °C bis +70 °C extern
Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Inkubatoren
Dual