Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für allgemeine Anwendungen
Digitale Thermometer überprüfen die Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.In für spezifische Anwendungen und Geräte kalibriertem Zustand erhältlich.
Marke: H-B Frio-Temp B61000-0200
Benachrichtigungen:
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Beinhaltet: Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt : LR44-Batterie
Beschreibung
- Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
- Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
- Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Kunststoffflaschen/Glasbeads | |
0 °, 50 °C | |
Temperaturkalibrierung und -überprüfung | |
44 mm | |
3,3 ft. | |
1 m | |
Wasserdicht | |
3,5 in. | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +158 °F (Extern), 14 °F bis 122 °F (Intern) | |
Allgemein | |
±1 °C | |
90 mm |
30 ml | |
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung | |
1,7 in. | |
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) | |
1,2 in. | |
30 mm | |
0,1 °C/°F | |
Max./Min., Alarm; 30 mm (1,2 in.) Wasserdichter Sensor/1 m (3,3 ft.); LR44-Batterie erforderlich | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50 °C bis +70 °C extern; -10 °C bis +50 °C intern | |
Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Inkubatoren | |
Elektronisch |