Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für allgemeine Anwendungen
Digitale Thermometer überprüfen die Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.In für spezifische Anwendungen und Geräte kalibriertem Zustand erhältlich.
Marke: H-B Frio-Temp B61000-0000
Benachrichtigungen:
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden.
Beinhaltet: Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt : AAA-(2)-Batterie
Beschreibung
- Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
- Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
- Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Glasflaschn/Glasperlen | |
0 °, 100 °C | |
Temperaturkalibrierung und -überprüfung | |
97 mm | |
4.9 ft. | |
1.5 m | |
Abgewinkelter Edelstahl | |
2,5 in. | |
392 °F | |
-58 °F | |
−58 ° bis 392 °F | |
Allgemein | |
±0,5 °C von −20 ° bis 70 °C ±1 °C von 70 ° bis 120 °C Sonst ±2 °C. |
|
63 mm |
30 ml | |
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung | |
3,8 in. | |
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) | |
3.2 Zoll | |
80 mm | |
0,1 °C/°F | |
Max./Min., Temperaturbeständigkeit; 80 mm (3.2 Zoll) abgewinkelter Edelstahl/1.5 m (4.9 Fuß); AAA-Batterie erforderlich | |
200 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +200 °C | |
Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Inkubatoren, Öfen | |
Elektronisch |