Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Economy NMR Tubes
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203,2 mm
Modell:
Gehäuse WG-1206-7-5
Gehäuse WG-1208-7-5
Gehäuse WG-1226-7-5
Gehäuse WG-1226-8-5
Gehäuse WG-1228-8-5
Gehäuse WG-1235-7-5
Gehäuse WG-1235-8-5
Gehäuse WG-1241-7-5
Gehäuse WG-1241-8-5
Gehäuse WG-1242-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-8-5
WG-1228-7-5
WG-1242-8-5
Feldstärke:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Packungsgröße:
5 Packungen
Beschreibung
Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA
- Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
- Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
- 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
- Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
- Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (Metric) | 3,8 µm |
| Concentricity (Metric) | 3,8 µm |
| Länge (metrisch) | 203,2 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,947 ± 0,019 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,1 mm |
| Feldstärke | 600 MHz |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 0,43 mm |
| Modell | Gehäuse WG-1241-8-5 |