Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Economy NMR Tubes
Artikelnummer. 15378778 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203,2 mm
Modell:
Gehäuse WG-1206-7-5
Gehäuse WG-1208-7-5
Gehäuse WG-1226-7-5
Gehäuse WG-1226-8-5
Gehäuse WG-1228-8-5
Gehäuse WG-1235-7-5
Gehäuse WG-1235-8-5
Gehäuse WG-1241-7-5
Gehäuse WG-1241-8-5
Gehäuse WG-1242-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-8-5
WG-1228-7-5
WG-1242-8-5
Feldstärke:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Packungsgröße:
5 Packungen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Artikelnummer. 15378778
Marke: Wilmad-LabGlass™ 661009585
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen garantiert eng in jeder Spinnerturbine und haben keinen NMR-Hintergrund
Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA
  • Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
  • Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
  • 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
  • Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
  • Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Camber (Metric) 50 µm
Concentricity (Metric) 51 µm
Länge (metrisch) 203,2 mm
Material Borosilicate Glass
Außendurchmesser (metrisch) 4,947 ± 0,019 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,1 mm
Feldstärke 100 MHz
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Wandstärke (metrisch) 0,43 mm
Modell WG-1206-8-5