Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Economy NMR Tubes
Artikelnummer. 15318948 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203,2 mm
Modell:
Gehäuse WG-1206-7-5
Gehäuse WG-1208-7-5
Gehäuse WG-1226-7-5
Gehäuse WG-1226-8-5
Gehäuse WG-1228-8-5
Gehäuse WG-1235-7-5
Gehäuse WG-1235-8-5
Gehäuse WG-1241-7-5
Gehäuse WG-1241-8-5
Gehäuse WG-1242-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-8-5
WG-1228-7-5
WG-1242-8-5
Feldstärke:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Packungsgröße:
5 Packungen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Artikelnummer. 15318948
Marke: Wilmad-LabGlass™ 664009585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen garantiert eng in jeder Spinnerturbine und haben keinen NMR-Hintergrund
Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA
  • Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
  • Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
  • 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
  • Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
  • Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Camber (Metric) 13 µm
Concentricity (Metric) 13 µm
Länge (metrisch) 203,2 mm
Material Borosilicate Glass
Außendurchmesser (metrisch) 4,947 ± 0,019 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,1 mm
Feldstärke 400 MHz
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Wandstärke (metrisch) 0,43 mm
Modell Gehäuse WG-1228-8-5