Learn More
3M™ Sound Examiner Schallpegelmessgerät SE 402-IS der Serie 400
Das 3M™ Sound Examiner Schallpegelmessgerät SE 402-IS der Serie 400 ist ein eigensicheres Messgerät, das speziell für die präzise Messung von Schallpegeln in stark variablen Umgebungen entwickelt wurde.
Marke: 3M™ 7100015833
Beschreibung
- Eigensicher
- SPL, LMAX, LMIN, Spitze, LEQ/LAVG, verstrichene Zeit
- Variable, anwenderdefinierte Datenprotokollierungsintervalle
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Speichern zahlreicher Lärmmessungen zum Herunterladen
- Abnehmbares Mikrofon Typ/Klasse 1
- Klasse 2
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
Spezifikation
18 Stunden | |
28,4 x 7,1 x 3,3 cm | |
Lautstärkemessgerät | |
Flächenüberwachung (Schallpegelmessgerät) |