Learn More
Camping Gaz Soudogaz X2000 PZ Schweißgerät
Diese Schweißgeräte für durchstechbare Kartuschen bieten eine hochwertige Alternative mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu denen für CV-Ventilkartuschen.Nach dem Verbinden kann die Kartusche nicht mehr getrennt werden.
Marke:  Camping Gaz 2000026177
Artikelnummer. 15692677
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistungsstarker Mehrzweck-Gasbrenner mit hochwertigem Messingbrenner.
  • Kartuschenabdeckung aus Metall mit Schraubsockel aus Kunststoff für einfaches Einsetzen der Kartusche.
  • Zur Verwendung mit der Kartusche C 206 GLS.
Spezifikation
Spezifikation
23,5 cm
12,5 cm
13,7 cm
0,64 kg
Schwarz, blau
Weichlöten und Löten
1800 °C