Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultrazentrifugen-Serie
Maximieren Sie den Platz in Ihrem Labor durch die geringe Stellfläche der Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultrazentrifugen-Serie—, die Drehzahlen bis zu 100.000 U/min ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ 75000100
95977.50 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Maximieren Sie den Platz in Ihrem Labor mit den kompakten Ultrazentrifugen der Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Serie. Mit Drehzahlen bis zu 100.000 U/min bieten diese Sorvall WX+ Ultrazentrifugen die notwendige Geschwindigkeit und Leistung für Ihre Hochleistungsanwendungen. Hinzu kommen leichtgewichtige und ausdauernde Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren, deren Leistung nicht im Laufe der Zeit vermindert werden muss, sowie ein intuitiver, leicht zugänglicher Touchscreen und Unwuchttoleranz zum Beschleunigen der Laufeinstellung.
- Erhältlich als Modelle mit 80,000, 90,000 und 100,000 U/min, die RZB-Werte von bis zu 802,000 x g gestatten.
- Die geringe Stellfläche eignet sich ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot, und eine niedrige Arbeitshöhe (86.3 cm/33.9 in) macht das Be- und Entladen des Rotors ganz einfach
- Die Konstruktion, die nicht am Boden befestigt werden muss, vereinfacht in hohem Maße die Installation und den Standortwechsel innerhalb einer Einrichtung
- Durch das selbstschließende Rotorsystem wird der Rotor automatisch und sicher verriegelt
- Der intuitive Farb-LCD-Touchscreen gewährleistet eine einfache Bedienung und Programmierung. An der Vorderseite des Geräts ermöglicht das anwenderfreundliche grafische Display einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen und Menüs.
- Überwachen Sie den Gerätestatus von einer beliebigen Stelle im Labor aus mit Stat Light, unserer mehrfarbigen programmierbaren 47 cm langen LED-Balkenanzeige, die sich gut sichtbar an der Vorderseite des Geräts befindet
- Das automatische Ausbalancieren der Röhrchen beschleunigt die Probenvorbereitung durch visuelles Ausbalancieren der Probe bis auf 5 mm
Das umfangreiche Rotorportfolio für die Sorvall WX+ Ultrazentrifugen-Serie unterstützt Laborartikel von Mikroröhrchen bis zu 250 ml-Flaschen und bietet Anwendungsflexibilität, wenn sich der Forschungsschwerpunkt in Ihrem Labor verschiebt.
Entscheiden Sie sich für Fiberlite Kohlefaserrotoren mit ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und hohen Leistung.
- Die Ermüdungsbeständigkeit führt zu struktureller Integrität, so dass die Drehzahl ohne Minderung oder Einschränkungen über die gesamte Lebensdauer des Rotors beibehalten werden kann
- Die korrosionsbeständige Ausführung schützt vor Schäden durch Feuchtigkeit, Chemikalien, alkalische Lösungen oder andere Salze im Labor
- Die leichten Rotoren erfüllen besser die ergonomischen Anforderungen nach einer sicheren Arbeitsumgebung und minimieren das Risiko von Schäden an der Zentrifugenausrüstung
- Die Rotoren sind reparierbar
- Die Sicherheit der Investition wird durch 15 Jahre Garantie unterstrichen†
Unsere Sorvall WX+ Ultrazentrifugen optimieren Ihren bisherigen Rotorbestand durch Aufnahme von Ultra-Rotoren der meisten großen Hersteller. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Vervollständigen Sie Ihr Sorvall WX+ Ultrazentrifugen-System mit einer vielseitigen Auswahl an Ultrazentrifugen-Röhrchen, und schützen Sie Ihre Investitionen durch umfassenden Service und Support.
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
100.000 U/min | |
208/240 V 50/60 Hz | |
Standzentrifugen | |
16/20 A | |
1,0 kW oder niedriger | |
88 cm | |
69 cm | |
Thermomodul-Kühlsystem (FCKW-/HFCKW-/FKW-frei), thermoelektrische Festkörperkühlung (FCKW-frei) | |
79 cm | |
CE und cCSAus | |
Einzeln | |
859,8 lbs (390 kg) | |
CE und cCSAus | |
Sorvall™ | |
Energieeffizient, weniger Abfall |
802.000 x g (mit Rotor T-890) | |
10/11 (10 und Leerlauf) | |
Ja | |
+2 U/min | |
34,6 in. | |
27,2 in. | |
51 dBA (bei fester Drehzahl unter Testbedingungen vor Ort), gemessen 1,0 m vor dem Gerät | |
31,1 in. | |
Sorvall WX 100+ Ultrazentrifuge | |
6 x 5 ml | |
88 x 79 x 69 cm (34,6 x 31,1 x 27,2 in.) | |
1000 Programme mit Schrittmodus | |
0 bis 40 °C | |
10 bis 30 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31