Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos™ Zentrifugenserie
Eliminieren Sie Ungleichgewicht, und gewährleisten Sie reproduzierbare Ergebnisse. Diese Serie bietet Geschwindigkeit und Flexibilität für zuverlässige Trennungen – alles in einem kompakten Gerät.
N.V.
Beschreibung
Eliminieren Sie Ungleichgewicht, und gewährleisten Sie reproduzierbare Ergebnisse. Die Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos™ Zentrifugenserie bietet Geschwindigkeit und Flexibilität für zuverlässige Trennungen – alles in einem kompakten Gerät. Zentrifugen sind in Standard- und Durchfluss-Ausführungen erhältlich. Beide Modelle bieten eine einfache Bedienung und ein FCKW-freies Kühlsystem, das ideal für temperaturempfindliche Proben geeignet ist. Eine große Auswahl an aerosoldichten Rotoren macht diese Geräte noch vielseitiger.
Schnelle, effiziente Trennungen
- Die Spindle Drive-Technologie sorgt für schnelle Beschleunigungs- und kurze Bremszeiten zur Erhöhung des Durchsatzes und der Gerätenutzungsdauer.
- Leiser Betrieb
- Hohe Zentrifugalkräfte gewährleisten schnellere Trennungen für viele Anwendungen
- Der doppelte Deckelverschlussmechanismus gewährleistet höhere Sicherheit
Kontinuierliche Unwuchttoleranz schützt die Proben
- Die Biofuge Stratos hat eine automatische Rotorerkennung zum Schutz vor unsachgemäßer Handhabung
- Erkennt für das Rotormodell zu hohe Drehzahlen und zeigt den maximal zulässigen Wert an
- Ermöglicht zur schnelleren Probenvorbereitung ein Ausbalancieren von Röhrchen nach Augenmaß
Intelligente, intuitive Bedienelemente
- Anwenderfreundliches, intuitives und einfach zu navigierendes Bedienfeld
- Speichert 9 Programme für die am häufigsten verwendeten Laufparameter
- Vortemperierungsprogramm zum schnellen Abkühlen
Sorvall Stratos gekühlt
- Kapazität: 4 × 180 ml
- Max. Drehzahl: 22.000 U/min (23.300 U/min für 208 V/230 V Modelle)
- Max. RZB: 44.910 × g (50.377 × g für Modelle mit 208 V/230 V)
Sorvall Stratos Durchfluss-Ausführung
- Zum schnellen und zuverlässigen Zentrifugieren hoher Probenvolumina in einem Lauf
- Trennt große Suspensionsvolumina schnell und mit hohen Ausbeuten
- Ideal zur Gewinnung von Pflanzen-, Tier oder Bakterienzellen, Proteinfällung, Zellanreicherung, Impfstoffproduktion und Sedimentextraktion aus Wasserproben
- Polypropylen-Einsatz (Nr. 75015339) verbessert die Sedimentierung für Partikel geringer bzw. mittlerer Dichte
- Kapazität: 300 ml (Sediment); 50 ml mit Einsatz
- Max. Drehzahl: 17.000 U/min
- Max. RZB: 25.040 × g
- Max. Flussrate: 54 l/h
Hinweis:
- Es wird die Verwendung einer peristaltischen Pumpe mit einer Flussrate von 100 bis 900 ml/min empfohlen; Pumpenkopf 77200-60 und Pumpenantrieb 7523-60 sind gesondert erhältlich.
- Mit Zubehörwagen (Nr. 76000083) entsteht eine mobile Zentrifugationsstation
Bestellinformationen:
Zubehör, einschließlich Festwinkelrotor, Becher, Mikrotiterplatten und Adapter, wird separat verkauft; alle Rotoren gewähren biologische Sicherheit.