Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR Bodenständige gekühlte Zentrifuge
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR Gekühlte Standzentrifugen sparen wertvollen Platz auf Ihrem Labortisch.
8035.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien |
---|---|
Reglertyp | Mikroprozessor |
Beschreibung | Sorvall ST 8FR kompakte Zentrifuge für Bodenaufstellung, gekühlt |
Fassungsvermögen | 4x 145 ml (mit TX-150 Rotor), 6x 50 ml (mit HIGHConic Rotor) |
Abmessungen (H x B x T) | 30,7 bis 32,7 x 18,3 x 20,5 (79 bis 84 x 47 x 52 cm) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15790818
|
Thermo Scientific™
75007208 |
Sorvall ST 8FR kompakte Zentrifuge für Bodenaufstellung, gekühlt | 230 V / 60 Hz |
8035.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Erfüllen Sie mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR die Anforderungen von klinischen und Forschungsprotokollen. Diese gekühlte Standzentrifuge bietet eine verbesserte Ergonomie und spart wertvollen Platz auf dem Labortisch. Die Sorvall ST8 FR Zentrifuge verbindet außergewöhnliche Leistungsfähigkeit mit einer kompakten Bauweise. Sie verfügt über ein intelligentes, einfaches Bedienfeld und unterstützt sowohl klinische Anwendungen als auch zahlreiche Forschungsapplikationen.
Innovative Technologien:- Die sichere Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Funktion mit Drucktastenverriegelung ermöglicht den Austausch des Rotors in nur drei Sekunden und sorgt durch das einfache Einsetzen und Entnehmen des Rotors für einen bequemen Zugang zur Kammer beim Reinigen.
- Die aerosoldichten Optionen mit zertifiziertem† Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen.
- FCKW-freies Kühlsystem
- Maximierte Ausschwingkapazität für bis zu 8 konische 50 ml-Röhrchen, 24 5/7 ml-Blutröhrchen, Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen, alle in einer vielseitigen Zentrifuge
- Flexibel einsetzbarer Festwinkelrotor zum Zentrifugieren von konischen 50 ml-Röhrchen mit über 12,000 x g oder einer Vielzahl von Mikroröhrchen mit Geschwindigkeiten von bis zu 30,279 x g
Anwenderfreundliche Leistung:
- Der niedrige Geräuschpegel von nur 52 dBA bei einer Leistung von 17,850 U/min/30,279 x g sorgt für ein ruhiges Labor
- Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen
- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum leichten Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundliches Bedienfeld
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch
- Die Zentrifuge erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen wie z. B. UL, CE und IVD
Klinische Anwendungen:
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 5/7 ml-Blutabnahmeröhrchen in Ausschwingrotoren
- Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen
Forschungsanwendungen:
- 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, vier Mikrotiterplatten, 48Mikroröhrchen oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
- Auto-Lock Rotorwechsel für mehr Anwendungsflexibilität — wechseln Sie mühelos von 50 ml-Röhrchen zu Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen
†Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien.
Spezifikation
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
Sorvall ST 8FR kompakte Zentrifuge für Bodenaufstellung, gekühlt | |
30,7 bis 32,7 x 18,3 x 20,5 (79 bis 84 x 47 x 52 cm) | |
4.500 U/min (TX-150 Rotor), 17.850 U/min (24x 2 MicroClick-Rotor) | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
45,6 – 47,6 in (einstellbar) | |
117 bis 122 mm | |
52 cm | |
< 52 dBA (mit MicroClick 24 x 2 Rotor), < 56 dBA mit allen Rotoren | |
3 direkte Programmtasten und 96 zusätzliche, über einen Ordner zugängliche Programme, alle mit alphanumerischer Programmbenennung | |
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel | |
850 w | |
47 cm |
Mikroprozessor | |
4x 145 ml (mit TX-150 Rotor), 6x 50 ml (mit HIGHConic Rotor) | |
3,260 x g (TX-150 Rotor), 30,279 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor) | |
Ja | |
30,7 – 32,7 in (einstellbar) | |
79 bis 84 mm | |
20.5 Zoll | |
191 lb. (87 kg) | |
2 (Standard und sanft) | |
99 h 59 min, Dauerbetrieb | |
-10 bis +40 °C | |
18.3 Zoll |
Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.