Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 40 Zentrifugenserie
Mit der Sorvall ST 40 Zentrifugenserie verarbeiten Sie 40 % mehr konische Röhrchen mit 50 ml oder 100 % mehr Blutröhrchen mit biologischer Abdichtung als mit Konkurrenzmodellen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CSA, Certified Biosafety, CE marked, UL listed.
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 3L
Max. RZB 25314 x G
Max. Geschwindigkeit 15,200 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 40 Zentrifugenserie verarbeiten Sie 40 % mehr konische Röhrchen mit 50 ml oder 100 % mehr Blutröhrchen mit biologischer Abdichtung als mit Konkurrenzmodellen. Dazu kommen ein außergewöhnliches Fassungsvermögen, ergonomische Funktionen und Effizienz für die routinemäßige Probenverarbeitung im Labor. Die innovative Bauweise ermöglicht eine sichere, einfache und bequeme Bedienung bei marktführender Leistungsfähigkeit.
Anwenderfreundlich:
  • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific Auto-Lock™ III Rotorsystem:
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
  • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo ScientificClickSeal™ Becherverschlusssystem:
  • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo ScientificSMARTSpin™ Technologie:
  • Das moderne Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchtabschaltung für alle Rotoren und Drehzahlen.
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
  • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Hervorragende Energieeffizienz:
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Luftgekühltes Modell ST 40:
  • Abmessungen: L x B x H: 67 × 56,5 × 36 cm [H 90 cm offen] (26,4 × 22,2 × 14,2 in. [H 35,4 in. offen])
  • Nettogewicht: 86 kg (189,6 lb.)
Gekühltes Modell ST 40R:
  • FCKW-freies Kühlsystem
  • Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
  • Vorkühlfunktion mit Direkttaste
  • L x B x H: 67 x 74,5 x 36cm [90cm offen] (26,4 x 29,3 x 14,2 in. [35,4 in. offen])
  • Nettogewicht: 116 kg (255,7 lb.)
Bestellinformationen:
Für vielfältige Zentrifugationsaufgaben ist eine große Auswahl an Rotoren erhältlich. Maximieren Sie das Leistungsspektrum Ihrer Zentrifuge mit den leichteren, schnellen, robusten und korrosionsbeständigen Thermo Scientific Fiberlite Kohlefaserrotoren. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
  • Zellkultur
  • Blutverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CSA, Certified Biosafety, CE marked, UL listed.
3L
15,200 U/min
digital
< 61dBA
6 Programme , direkter Zugang
Mikroprozessor
25314 x G
Sorvall™
Direkt, bürstenlos, Induktion, mit niedrigem Profil
Accel 9 /10 Brems
Single; 0,020 Zoll ID x 30cm