Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16 Zentrifugenserie
Führen Sie Zellkulturanwendungen und Bluttrennungen mithilfe der Sorvall™ ST 16 Zentrifugenserie durch, die mit einer Vielzahl von Rotoren kompatibel ist.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IVD-konform, erfüllen Vorschriften der Normen IEC 61010-1, IEC 61010-2-202 und IEC 61010-2-101UL-zugelassen, CSA-zertifiziert, CE-Kennzeichen, Zertifizierte Biosicherheit. |
---|---|
Reglertyp | Mikroprozessor |
Fassungsvermögen | 4 x 400 mL |
Max. RZB | 25,830 x g |
Max. Geschwindigkeit | 15,200 rpm |
Beschreibung
Führen Sie Zellkulturanwendungen und Bluttrennungen mithilfe der Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16 Zentrifugenserie durch, die mit einer Vielzahl von Rotoren kompatibel ist.
Die Thermo Scientific Sorvall ST 16 ist optimal für täglich anfallende Probenzentrifugationen für medizinische Zwecke, Zellkulturanwendungen oder für die Verarbeitung von Präparaten auf Mikrotiterplatten. Die kältemittelgekühlte Version eignet sich für die Zentrifugation temperaturempfindlicher Proben von -10 bis +40 °C.
Leicht zu verwenden
- Intuitive Anwenderoberfläche für eine einfachere Anwendung mit ausführlichen Informationen zu vielen Anwendungsparametern sowie dem Verarbeitungsstatus für eine optimale Leistungsfähigkeit
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
Auto-Lock™ III Rotorsystem
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Ohne Werkzeug kann schnell zwischen verschiedenen Applikationen gewechselt werden
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zur leichten Reinigung für eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer
Aerosoldichtes ClickSeal™ Becherverschlusssystem
- Bioabdichtungslösung im Handumdrehen versiegelbar; ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
SMARTSpin™ Technologie
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
- Kompakte Abmessungen für einen optimierten Arbeitsbereich; ergonomische Höhe und ein abgerundetes Design zum einfachen Be- und Entladen von Proben sowie zur einfachen Reinigung
Hervorragende Energieeffizienz
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z.B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen
Luftgekühltes Modell ST 16
- Abmessungen: LxBxH: 23,8 x 17,3 x 14,2 Zoll. [34,3 Zoll. offen] (60,5 x 44 x 36 cm [87 cm offen])
- Nettogewicht: 57,5 kg
Gekühltes Modell ST 16R
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- LxBxH: 23,8 x 24,5 x 14,2 Zoll. [34,3 Zoll. offen] (60,5 x 62,3 x 36 cm [87 cm offen])
- Nettogewicht: 91,5 kg
Bestellinformationen:
Für vielfältige Zentrifugationsaufgaben ist eine große Auswahl an Rotoren erhältlich. Maximieren Sie das Leistungsspektrum Ihrer Zentrifuge mit den vielseitigen, leichteren, schnellen, robusten und korrosionsbeständigen Thermo Scientific Fiberlite™ Kohlefaserrotoren. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutkomponententrennung
Spezifikation
IVD-konform, erfüllen Vorschriften der Normen IEC 61010-1, IEC 61010-2-202 und IEC 61010-2-101UL-zugelassen, CSA-zertifiziert, CE-Kennzeichen, Zertifizierte Biosicherheit. | |
4 x 400 mL | |
15,200 rpm | |
Digital | |
<61 dB(A) | |
6 Programme, Direktzugriff | |
9 h 99 min plus HALTEN |
Mikroprozessor | |
25,830 x g | |
Sorvall | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
TX-400 |