Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge
Artikelnummer. 15360935
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Beschreibung:
MX 120 Plus 230V 50/60Hz , 6A einphasig
MX 150 Plus 230V 50/60Hz , 6A einphasig
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15360935
Marke: Thermo Scientific™ 50135643
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Führen Sie mehr Experimente mit hoher Kapazität in kürzerer Zeit durch mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Plus Serie.
Führen Sie mehr Experimente mit hoher Kapazität in kürzerer Zeit durch mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Standzentrifuge. Modernste Technologie kombiniert Leistung mit hoher Geschwindigkeit, vielseitigen Rotormöglichkeiten und geringem Platzbedarf. Diese Ultrazentrifuge bietet hervorragende Verarbeitungskapazität und Leistung bei der Probentrennung von bis zu 1.048.000 x g.
Hohe Drehzahlen und niedrige k-Faktoren:
  • Maximale Drehzahlen von 150.000 U/min bzw. 120.000 U/min sowie optimal auf das Gerät abgestimmte Rotoren sorgen für kürzere Zentrifugationszeiten.
Kompaktes Design für einen individuellen Einsatz:
  • Mit ihrer kleinen Standfläche von 0,53 m² (5,7 sq.ft) kann die Zentrifuge mühelos im Labor aufgestellt werden.
Leiser Betrieb:
  • Dank der nur sehr leisen Laufgeräusche von unter 45 dBA sorgt das Gerät für eine angenehme Arbeitsumgebung.
Vielseitige Leistung:
  • Eine breite Auswahl an Rotoren und Röhrchenvolumina wird einer Vielzahl unterschiedlicher Probenanforderungen gerecht.
Robust und zuverlässig
  • Der wartungsfreie, bürstenlose Induktionsmotor und die Unwuchtvermeidung sichern eine zuverlässige Leistung
Bestellinformationen:
Für nahezu alle Anwendungsaufgaben mit kleinem Probenvolumen passen Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 30 ml in die Sorvall MX Plus. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Rotoren verfügbar, z. B. Festwinkelrotoren, Ausschwingrotoren und Vertikalrotoren. Alle Rotoren sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
  • Viren (HIV, SRSV, Rotaviren)
  • Zelluläre Organellen (z. B. Ribosomen, Mitochondrien, Mikrosomen)
  • Lipoproteine
  • Nanopartikel
  • Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Geschwindigkeit 150.000 U/min
Max. RZB 1048680 x G
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 9/9, Abbruch 9/9, Abbruch
Typ Standzentrifugen
Gekühlt Ja
Stromstärke 6 A
Kontrolldrehzahlgenauigkeit ±50 U/min
Wärmeabgabe 0,7 kW
Außenhöhe (angloamerikanisch) 39,4 in (offene Platte), 33,5 in (geschlossene Platte)
Außenhöhe (metrisch) 100 cm (offene Platte), 85 cm (geschlossene Platte)
Geräuschpegel <45 dBA
Art des Kühlschranksystems Thermoelektrische Festkörperkühlung
Außenbreite (angloamerikanisch) In 17.3.
Außenbreite (metrisch) 44 cm
Außentiefe (metrisch) 49 cm
Beschreibung MX 150 Plus 230V 50/60Hz , 6A einphasig
Zertifizierung/Konformität cCSAus , CE, IEC61010 -2- 020 EN61326- 1 2006
Fassungsvermögen 6x 30 ml (mit S50A Rotor) oder 4x 7,0 ml (mit S50-ST Rotor)
Phase Einzeln
Abmessungen (H x B x T) 39,4 (offene Platte)/33,5 (geschlossene Platte) x 17,3 x 19,3 in (100 (offene Platte)/85 (geschlossene Platte) x 44 x 49 cm)
Nettogewicht 231 lb. (105 kg)
Programmspeicher 10 , die jeweils mit bis zu 9 Schritten
Standards cCSAus , CE, IEC61010 -2- 020 EN61326- 1 2006
Temperaturbereich 0 bis 40 °C
Produktlinie Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 5 bis 35 °C