Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Mikro-Ultrazentrifuge
Artikelnummer. p-4528408 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
220 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Beschreibung:
Sorvall MTX 150 Mikro-Ultrazentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16873343
Marke: Thermo Scientific™ 46962
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Maximieren Sie die Produktivität mit der extrem schnellen Beschleunigungsrate von 150.000 U/min in nur 80 Sekunden.
Maximieren Sie die Produktivität mit den beeindruckenden Beschleunigungsraten der Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Mikro-Ultrazentrifuge, die in nur 80 Sekunden 150,000 U/min erreicht. Fast jede Trennung ist in Reichweite mit RZB-Werten von mehr als 1,048,000 x g. Diese Mikro-Ultrazentrifuge bietet leistungsfähige Separationstechnologie in einem leisen, kompakten (um 20 % kleinere Stellfläche) und anwenderfreundlichen Laborgerät, mit fortschrittlichen Funktionen, Rotormanagement sowie gesichertem Benutzerzugriff.
Hauptmerkmale:
  • Einfacher, aber leistungsfähiger und zuverlässiger Betrieb zum einfachen Laden der Rotoren, Einrichten und Betrieb des Instruments
  • Visuelles Ausbalancieren der Röhrchen für mehr Bedienfreundlichkeit
  • USB-Schnittstelle zum Anschließen eines USB-Speichersticks zum einfachen Übertragen von Betriebsdaten im CSV-Format
  • Benutzerfreundlicher LCD-Touchscreen
Selbstverriegelndes Rotorsystem:
  • Fixiert den Rotor automatisch auf der Antriebswelle.
  • Der Rotor muss nicht mehr von Hand befestigt werden. Dies vereinfacht das Einsetzen des Rotors und erhöht die Sicherheit.
Schnelle Beschleunigungs- und Bremszeiten:
  • Einfacher, aber leistungsfähiger und zuverlässiger Betrieb zum einfachen Laden der Rotoren, Einrichten und Betrieb des Instruments
  • Kurze Zentrifugationszeiten
Bestellinformationen:
Für nahezu alle Anwendungsaufgaben mit kleinem Probenvolumen passen Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 30 ml in die Sorvall MTX Serie. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Rotoren verfügbar, z. B. Festwinkelrotoren, Ausschwingrotoren und Vertikalrotoren. Rotoren und Adapter sind getrennt erhältlich.
Empfohlen für:
  • Viren (HIV, SRSV, Rotaviren)
  • Zelluläre Organellen (z. B. Ribosomen, Mitochondrien, Mikrosomen)
  • Lipoproteine
  • Nanopartikel
  • Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Geschwindigkeit 150,000 rpm
Max. RZB 1,048,680 x g
Elektrische Anforderungen 220 V, 50/60 Hz
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 9/9, Abbruch 9/9, Abbruch
Typ Tischzentrifuge
Gekühlt Yes
Stromstärke 6 A
Kontrolldrehzahlgenauigkeit ±50 rpm
Wärmeabgabe 0.7 kW
Außenhöhe (angloamerikanisch) 16,1 in.
Außenhöhe (metrisch) 40.8 cm
Geräuschpegel <45 dBA
Art des Kühlschranksystems Thermoelektrische Festkörperkühlung
Außenbreite (angloamerikanisch) 23,2 in.
Außenbreite (metrisch) 59 cm
Außentiefe (metrisch) 58.2 cm
Beschreibung Sorvall MTX 150 Mikro-Ultrazentrifuge
Zertifizierung/Konformität IEC61010-2-020-, EN61326-1 2006-, GMP/GLP-gerechte Datenerhebung und -verwaltung:entspricht den Anforderungen, die biopharmazeutische Prozesse an Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle stellen
Fassungsvermögen 6 x 30 mL (with S50A rotor) or 4 x 7 mL (with S50-ST rotor)
Phase Einzeln
Abmessungen (H x B x T) 40,8 x 59 x 58,2 cm (16,1 x 23,2 x 22,9 in.)
Nettogewicht 213 lb. (97 kg)
Programmspeicher 20 mit jeweils bis zu 9 Schritten
Standards cCSAus , CE, IEC61010 -2- 020 EN61326- 1 2006
Temperaturbereich 0 bis 40 °C
Produktlinie Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 5 bis 35 °C