Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Mikro-Ultrazentrifuge
Maximieren Sie die Produktivität mit der extrem schnellen Beschleunigungsrate von 150.000 U/min in nur 80 Sekunden.
Marke: Thermo Scientific™ 46963-AVL
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Maximieren Sie die Produktivität mit den beeindruckenden Beschleunigungsraten der Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Mikro-Ultrazentrifuge, die in nur 80 Sekunden 150,000 U/min erreicht. Fast jede Trennung ist in Reichweite mit RZB-Werten von mehr als 1,048,000 x g. Diese Mikro-Ultrazentrifuge bietet leistungsfähige Separationstechnologie in einem leisen, kompakten (um 20 % kleinere Stellfläche) und anwenderfreundlichen Laborgerät, mit fortschrittlichen Funktionen, Rotormanagement sowie gesichertem Benutzerzugriff.
Hauptmerkmale:
- Einfacher, aber leistungsfähiger und zuverlässiger Betrieb zum einfachen Laden der Rotoren, Einrichten und Betrieb des Instruments
- Visuelles Ausbalancieren der Röhrchen für mehr Bedienfreundlichkeit
- USB-Schnittstelle zum Anschließen eines USB-Speichersticks zum einfachen Übertragen von Betriebsdaten im CSV-Format
- Benutzerfreundlicher LCD-Touchscreen
Selbstverriegelndes Rotorsystem:
- Fixiert den Rotor automatisch auf der Antriebswelle.
- Der Rotor muss nicht mehr von Hand befestigt werden. Dies vereinfacht das Einsetzen des Rotors und erhöht die Sicherheit.
Schnelle Beschleunigungs- und Bremszeiten:
- Einfacher, aber leistungsfähiger und zuverlässiger Betrieb zum einfachen Laden der Rotoren, Einrichten und Betrieb des Instruments
- Kurze Zentrifugationszeiten
Bestellinformationen:
Für nahezu alle Anwendungsaufgaben mit kleinem Probenvolumen passen Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 30 ml in die Sorvall MTX Serie. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Rotoren verfügbar, z. B. Festwinkelrotoren, Ausschwingrotoren und Vertikalrotoren. Rotoren und Adapter sind getrennt erhältlich.
Empfohlen für:
- Viren (HIV, SRSV, Rotaviren)
- Zelluläre Organellen (z. B. Ribosomen, Mitochondrien, Mikrosomen)
- Lipoproteine
- Nanopartikel
- Nukleinsäuren
Spezifikation
150.000 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Tischzentrifuge | |
6 A | |
0,7 kW | |
40,8 cm | |
Thermoelektrische Festkörperkühlung | |
59 cm | |
Sorvall MTX 150 Mikro-Ultrazentrifuge | |
6x 30 ml (mit S50A Rotor) oder 4x 7,0 ml (mit S50-ST Rotor) | |
40,8 x 59 x 58,2 cm (16,1 x 23,2 x 22,9 in.) | |
20 mit jeweils bis zu 9 Schritten | |
0 bis 40 °C | |
5 bis 35 °C |
1.048.680 × g | |
9/9, Abbruch 9/9, Abbruch | |
Ja | |
±50 U/min | |
16,1 in. | |
<45 dBA | |
23,2 in. | |
58,2 cm | |
IEC61010-2-020-, EN61326-1 2006-, GMP/GLP-gerechte Datenerhebung und -verwaltung:entspricht den Anforderungen, die biopharmazeutische Prozesse an Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle stellen | |
Einzeln | |
213 lb. (97 kg) | |
cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006 | |
Sorvall™ |