Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge
Mit der Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge mit 4 l Kapazität und Leistung von bis zu 68,905 x g können Sie schnelle Trennungen in gemeinsam genutzten Laboreinstellungen durchführen.
43260.00 € - 44465.00 €
Spezifikation
Außentiefe (angloamerikanisch) | 31,7 in. |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 805 mm |
Frequenz | 50/60 Hz |
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | 9 Beschl., 10 Verzög. |
Typ | Superspeed-Zentrifuge |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Nettogewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Nettogewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13493336
|
Thermo Scientific™
75006580 |
Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge | 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, einphasig | 622 lb. (283 kg) |
43260.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15359805
|
Thermo Scientific™
75006581 |
Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge | 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, dreiphasig | 658 lb. (299 kg) |
44465.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge mit 4-L-Kapazität und Leistung von bis zu 68,905 x g können Sie schnelle Trennungen einfach in gemeinsam genutzten Laboreinstellungen durchführen. Fortschrittliche Rotorinnovationen, einschließlich Thermo Scientific™ Auto-Lock™-Rotortausch, Thermo Scientific™ Auto-ID™ sofortige Rotorerkennung und leichte und langlebige Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren, welche die Einrichtzeit verkürzen und die Rotorsicherheit erhöhen. Für die Überwachung und Steuerung in Echtzeit über ein Smart-Gerät steht die Thermo Scientific™ Centri-Vue™-Anwendung zum Herunterladen zur Verfügung.
Von der akademischen Forschung bis zur Bioproduktion unterstützen Sie Ihre Hochleistungs-Separationen und sich entwickelnden Anwendungsanforderungen:- Außergewöhnliche Leistung von bis zu 68,905 x g und bis zu 4 l Kapazität
- Kürzere Einrichtzeiten und erhöhte Rotorsicherheit durch Rotorinnovationen
- Schnelles und sicheres Wechseln von Rotoren und Anwendungen in weniger als 3 Sekunden mit Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck
- Die sofortige Auto-ID-Rotorerkennung lädt automatisch die Rotorspezifikationen in die Zentrifugenparameter
- Wählen Sie aus 16 optionalen Rotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden, die Laborgeräte von Mikroplatten über Mikrotuben bis hin zu 1-Liter-Flaschen unterstützen:
- Leichte Fiberlite Kohlefaser-Rotoren mit Korrosions- und Ermüdungsbeständigkeit sichern die strukturelle Integrität des Rotors, unterstützt durch eine 15-jährige Garantie
- Ausschwingrotoren bieten Vielseitigkeit und größere Kapazität bei hoher RZB mit zahlreichen Adaptern für flexible Forschung
- Komplettes Festwinkelrotor-Portfolio für gängige Röhrchen und Flaschen der Größen 50 ml, 50 ml konisch, 250 ml, 500 ml und 1 l sowie Spezialrotor-Optionen für spezifische Protokollanforderungen
- Die Centri-Touch Touchscreen-Oberfläche mit dem hellen, gut sichtbaren und robusten Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und bietet gleichzeitig integrierte Schulungsmöglichkeiten und Zugriffskontrollfunktionen, wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz
- Laden Sie die Centri-Vue-Anwendung für die Echtzeitüberwachung und -steuerung von 1 oder bis zu 100 Zentrifugen von Ihrem mobilen Gerät herunter
- Fortschrittliche Technologie für Ressourceneffizienz, einschließlich Optionen für den Energieverbrauch
- Eine kompakte Konstruktion, die nicht am Boden befestigt werden muss, automatischer Türöffner und eine integrierte Arbeitsfläche optimieren den täglichen Einsatz dieser Zentrifuge.
- Erfüllt globale Standards und unterstützt das GMP/GLP-Datenmanagement
Spezifikation
31,7 in. | |
50/60 Hz | |
Superspeed-Zentrifuge | |
24.000 U/min | |
Ja | |
930 mm | |
805 mm | |
27.6 Zoll | |
Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge | |
Umweltfreundlicher Modus | |
99 Stunden, Dauerbetrieb | |
Touchscreen-Oberfläche | |
120 Programme mit alphanumerischer Benennung | |
-10 bis +40 °C | |
Auto-ID Instant |
805 mm | |
9 Beschl., 10 Verzög. | |
4 x 5 ml | |
68,905 x G | |
36.6 Zoll | |
31.7 Zoll | |
<59 dBA | |
700 mm | |
Bürstenlos, hohes Drehmoment | |
Auswahl in mehreren Sprachen, Rotorrechner, integrierte Schulungsvideos, Anwender-Protokollierung, Anwender-Sperrfunktion, automatischer Türöffner, Rotor-Komfortgriff | |
Einheit: 1 Jahr, Antrieb: 3 Jahre, Kühlsystem: 5 Jahre | |
93,0 x 70,0 x 80,5 cm (36,6 x 27,6 x 31,7 in.) | |
IEC 61010-2-020 2. Edition oder höher | |
Sorvall™ | |
Energieeffizient, weniger Abfall |