Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge mit 4-L-Kapazität und Leistung von bis zu 68,905 x g können Sie schnelle Trennungen einfach in gemeinsam genutzten Laboreinstellungen durchführen. Fortschrittliche Rotorinnovationen, einschließlich Thermo Scientific™ Auto-Lock™-Rotortausch, Thermo Scientific™ Auto-ID™ sofortige Rotorerkennung und leichte und langlebige Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren, welche die Einrichtzeit verkürzen und die Rotorsicherheit erhöhen. Für die Überwachung und Steuerung in Echtzeit über ein Smart-Gerät steht die Thermo Scientific™ Centri-Vue™-Anwendung zum Herunterladen zur Verfügung.
Auto-Lock-Rotorwechsel
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und hoher Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation
- Unmittelbare Erkennung des Rotors beim Einsetzen
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Vorbereitungszeiten, verbesserte Sicherheit
Umfangreiche Rotorenauswahl
Unterstützt mehrere Anwender und wachsende Forschungsanforderungen
- Fiberlite Kohlefaserrotoren sind äußerst ergonomisch und wirtschaftlich
- Leichte Kohlefasern und die innovative Konstruktion ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind.
- Korrosions- und ermüdungsbeständige Materialien sorgen für eine unvergleichliche Beständigkeit der Rotoren
- 15 Jahre Garantie
- Ausschwingrotoren bieten Vielseitigkeit und größere Kapazität bei hoher RZB mit zahlreichen Adaptern für flexible Forschung
- Komplettes Festwinkelrotor-Portfolio für gängige Röhrchen und Flaschen der Größen 50 ml, 50 ml konisch, 250 ml, 500 ml und 1 l sowie Spezialrotor-Optionen für spezifische Protokollanforderungen
- Kontinuierliche Lauf-/Zonalrotoren bieten eine Erweiterung der Flexibilität von Superspeed-Anwendungen von der Zellernte bis zur Klärung von Lysaten
Touchscreen-Oberfläche
Einfache Eingabe der Laufparameter mit einem großen, hellen interaktiven Touchscreen für alle Funktionen
- 99 Programm-Speicherplätze
- Integrierter Rotorrechner für Protokolländerungen und -übertragungen
- Mehrsprachige Anweisungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und anderen Sprachen
- Bedienergeführte Protokollierung und Berichterstellung, optionaler Passwortschutz
Centri-Vue Anwendung
Echtzeitüberwachung und -steuerung über Mobilgeräte
- Ermitteln Sie auf einen Blick den Status von 1 bis zu 100 Zentrifugen.
- Für die Steuerung von Start und Stopp wird eine sichere Verbindung mit der Zentrifuge hergestellt.
- Geben Sie den Hauptbildschirm des Instruments auf Ihrem Smart-Gerät wieder, um den Durchlauf zu überwachen oder auf Diagnosefehler zu prüfen.
Ergonomisch und sicher
- Optimale Arbeitshöhe von 860 mm
- Integrierte Arbeitsfläche
- Erfüllt globale Sicherheitsstandards ohne die Notwendigkeit der Befestigung des Geräts am Boden
- Leiser Betrieb (< 59 dBA)
- Der Zentrifugendeckel öffnet sich vollständig und automatisch mittels einer großen, praktischen Taste.
Unterstützt GMP/GLP-Datenmanagement
- Einfache Qualitätskontrolle und Dokumentation
- Integrierte Aufzeichnung der Anwender- und Durchlaufbedingungen, die über eine USB- oder Ethernet-Verbindung heruntergeladen werden können
Hervorragende Energieeffizienz
- Energiespareinstellungen
- Die Funktion Smart Vacuum (Intelligentes Vakuum) reduziert den Energieverbrauch bei einem typischen Lauf (nur bei Sorvall LYNX 6000).
- Leistungsfaktorkorrektur: Elektronik für optimierte Stromversorgung
- Kohlefaserrotoren senken Kapitaleinsatz und Entsorgungskosten
- Erfüllt globale Normen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 x 5 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 24.000 U/min |
| Außentiefe (angloamerikanisch) | 31,7 in. |
| Außentiefe (metrisch) | 805 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | 9 Beschl., 10 Verzög. |
| Typ | Superspeed-Zentrifuge |
| Max. RZB | 68,905 x G |
| Gekühlt | Ja |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 36.6 Zoll |
| Mehr anzeigen |