Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge
GREENER_CHOICE
Mit der Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge mit 4 l Kapazität und Leistung von bis zu 68,905 x g können Sie schnelle Trennungen in gemeinsam genutzten Laboreinstellungen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75006580
34608.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 13493336
  • 43260.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge mit 4-L-Kapazität und Leistung von bis zu 68,905 x g können Sie schnelle Trennungen einfach in gemeinsam genutzten Laboreinstellungen durchführen. Fortschrittliche Rotorinnovationen, einschließlich Thermo Scientific™ Auto-Lock™-Rotortausch, Thermo Scientific™ Auto-ID™ sofortige Rotorerkennung und leichte und langlebige Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren, welche die Einrichtzeit verkürzen und die Rotorsicherheit erhöhen. Für die Überwachung und Steuerung in Echtzeit über ein Smart-Gerät steht die Thermo Scientific™ Centri-Vue™-Anwendung zum Herunterladen zur Verfügung.
Von der akademischen Forschung bis zur Bioproduktion unterstützen Sie Ihre Hochleistungs-Separationen und sich entwickelnden Anwendungsanforderungen:
  • Außergewöhnliche Leistung von bis zu 68,905 x g und bis zu 4 l Kapazität
  • Kürzere Einrichtzeiten und erhöhte Rotorsicherheit durch Rotorinnovationen
    • Schnelles und sicheres Wechseln von Rotoren und Anwendungen in weniger als 3 Sekunden mit Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck
    • Die sofortige Auto-ID-Rotorerkennung lädt automatisch die Rotorspezifikationen in die Zentrifugenparameter
  • Wählen Sie aus 16 optionalen Rotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden, die Laborgeräte von Mikroplatten über Mikrotuben bis hin zu 1-Liter-Flaschen unterstützen:
    • Leichte Fiberlite Kohlefaser-Rotoren mit Korrosions- und Ermüdungsbeständigkeit sichern die strukturelle Integrität des Rotors, unterstützt durch eine 15-jährige Garantie
    • Ausschwingrotoren bieten Vielseitigkeit und größere Kapazität bei hoher RZB mit zahlreichen Adaptern für flexible Forschung
    • Komplettes Festwinkelrotor-Portfolio für gängige Röhrchen und Flaschen der Größen 50 ml, 50 ml konisch, 250 ml, 500 ml und 1 l sowie Spezialrotor-Optionen für spezifische Protokollanforderungen
  • Die Centri-Touch Touchscreen-Oberfläche mit dem hellen, gut sichtbaren und robusten Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und bietet gleichzeitig integrierte Schulungsmöglichkeiten und Zugriffskontrollfunktionen, wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz
  • Laden Sie die Centri-Vue-Anwendung für die Echtzeitüberwachung und -steuerung von 1 oder bis zu 100 Zentrifugen von Ihrem mobilen Gerät herunter
  • Fortschrittliche Technologie für Ressourceneffizienz, einschließlich Optionen für den Energieverbrauch
  • Eine kompakte Konstruktion, die nicht am Boden befestigt werden muss, automatischer Türöffner und eine integrierte Arbeitsfläche optimieren den täglichen Einsatz dieser Zentrifuge.
  • Erfüllt globale Standards und unterstützt das GMP/GLP-Datenmanagement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 x 5 ml
31,7 in.
50/60 Hz
Superspeed-Zentrifuge
Ja
930 mm
805 mm
27,6 in.
Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge
Umweltfreundlicher Modus
99 Stunden, Dauerbetrieb
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, einphasig
Touchscreen-Oberfläche
622 lb. (283 kg)
IEC 61010-2-020 2. Edition oder höher
Sorvall™
Energieeffizient, weniger Abfall
24.000 U/min
805 mm
9 Beschl., 10 Verzög.
68,905 x g (mit Rotor A27–8x50)
36.6 Zoll
31.7 Zoll
<59 dBA
700 mm
Bürstenlos, hohes Drehmoment
Auswahl in mehreren Sprachen, Rotorrechner, integrierte Schulungsvideos, Anwender-Protokollierung, Anwender-Sperrfunktion, automatischer Türöffner, Rotor-Komfortgriff
Einheit: 1 Jahr, Antrieb: 3 Jahre, Kühlsystem: 5 Jahre
cULus, CE, IEC 61010-2-020 ab Ausgabe 2, ROHS, WEEE
93,0 x 70,0 x 80,5 cm (36,6 x 27,6 x 31,7 in.)
120 Programme mit alphanumerischer Benennung
-10 bis +40 °C
Auto-ID Instant