Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF Zentrifugenserie
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF Zentrifugen können mit Ausschwingrotoren bis zu 40 % und mit Festwinkelrotoren bis zu 100 % mehr konische Röhrchen zentrifugieren.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IVD-konform, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, 230 V-Modelle entsprechen EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, zertifizierte Biosicherheit |
---|---|
Reglertyp | Mikroprozessor |
Fassungsvermögen | 4 x 1000 ml |
Max. RZB | 25,314 x G |
Max. Geschwindigkeit | 15,200 U/min |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF Zentrifugen können mit Ausschwingrotoren bis zu 40 % und mit Festwinkelrotoren bis zu 100 % mehr konische Röhrchen zentrifugieren. Diese Serie ist für die Hochleistungszentrifugation mit Tisch- oder Standgeräten ausgelegt und bietet unübertroffene Verarbeitungsleistung, Vielseitigkeit und hervorragende Energieeffizienz.
Einfache Bedienung
- Intuitives Bedienfeld und Digitaldisplay
- Ausführliche Informationen zum Betrieb sowie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
- Drehzahl, Laufzeit und Temperatur lassen sich über direkte Tastatureingabe sogar während des Laufs einstellen
- Die innovative Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
- Das doppelte Temperaturmanagementsystem zeigt die Lufttemperatur in der Kammer sowie die Probentemperatur an und gewährleistet so eine genaue Kontrolle der Probentemperatur während des Durchlaufs
Auto-Lock™ III Rotorsystem
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
- Der einfache und schnelle Zugriff auf die Rotorkammer gewährleistet eine leichte Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
ClickSeal™ Becherverschlusssystem
- Mit einem Klick verschließbares Biocontainment-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
SMARTSpin™ Technologie
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
- Kompakte, platzsparende Abmessungen bei Tischgeräten und Standzentrifugen
- Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energieeffizient
- Durch die kompakte Bauweise kann 40 % Energie bei Standardprotokollen wie z. B. der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen eingespart werden
Luftgekühltes Modell Legend XT
- Abmessungen: 26.4 × 22.2 × 14.2 in. (L x H x B) [35.4 in. offene Höhe] (67 × 56.5 × 36 cm [90 cm])
- Nettogewicht: 86 kg (189.6 lb.)
Kältemittelgekühltes Modell Legend XTR
- Für Hochleistungsapplikationen mit temperaturempfindlichen Proben
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- L 26.4 × B 29.3 × H 14.2 in. [H 35.4 in. offen] (67×74.5×36 cm [90 cm offen])
- Nettogewicht: 116 kg (255.7 lb.)
Luftgekühltes Modell Legend XF
- Abmessungen: 26.4 × 22.2 × 31.1 in. (L x H x B) [54.5 in. offene Höhe] (67 × 56.5 × 79 cm [138.5 cm])
- Nettogewicht: 152.5 kg (336.2 lb.)
Kältemittelgekühltes Modell Legend XFR
- Für Hochleistungsapplikationen mit temperaturempfindlichen Proben
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- L 26.4 × B 29.3 × H 31.1 in. [H 57.4 in. offen] (67×74.5×79 cm [139 cm offen])
- Nettogewicht: 142.5 kg (314.2 lb.)
Bestellinformationen:
Die Sorvall XT Serie kann eine Vielzahl an Rotoren und Adaptern aufnehmen, wie z.B. Thermo Scientific Fiberlite™ Rotoren. Damit sind mindestens 16 Rotorkonfigurationen möglich - Vielseitigkeit für Ihr Labor. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
Zellkultur, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Lebensmittelsicherheit, Bluttrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, pharmazeutische Anwendungen, Biotechnologie, Stammzellen, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Proteomik, Genomik
Spezifikation
IVD-konform, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, 230 V-Modelle entsprechen EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, zertifizierte Biosicherheit | |
4 x 1000 ml | |
15,200 U/min | |
Digital | |
<61 dBA | |
99 Programme (5 mit Direktzugriffstaste) |
Mikroprozessor | |
25,314 x G | |
Sorvall™ | |
Direkt, bürstenlos, Induktion, mit niedrigem Profil | |
9 Beschleunigung/10 Bremsen | |
99 h, 59 min mit HOLD-Funktion |