Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 Zentrifugenserie
Führen Sie diverse Laboranwendungen mit der hochperformanten Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 Zentrifugenserie durch.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität IVD-konform; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230 V-Modelle erfüllen die Normen EN 292, EN 61326, EN 55011B.UL, CE, CSA, zertifizierte Biosicherheit
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 4 x 400 ml
Max. RZB 25.830 × g
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie diverse Laboranwendungen mit der hochperformanten Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 Zentrifugenserie durch, die eine große Bandbreite an Rotoren und Adaptern bietet, einschließlich den leichten Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren.
Einfache Bedienung
  • Intuitives Bedienfeld und Digitaldisplay
  • Ausführliche Informationen zum Betrieb wie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren die Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
  • Drehzahl, Laufzeit und Temperatur können mit direkter Tastatureingabe sogar während des Laufs verändert werden
  • Die innovative motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels (und optionales automatisches Öffnen) auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck.
  • Die moderne Temperaturregelung zeigt die Lufttemperatur in der Kammer und die Probentemperatur an
Auto-Lock™ III Rotorsystem
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • Schneller Rotoraustausch für den Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
  • Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zur leichten Reinigung, für eine gesündere Arbeitsumgebung und für ein verlängertes Geräteleben
ClickSeal™ Becherverschlusssystem
  • Mit einem Klick verschließbares Biocontainment-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
  • Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
  • Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
SMARTSpin™ Technologie
  • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
  • Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
  • Kompakte, platzsparende Abmessungen
  • Die geringe Höhe und die abgerundete Bauweise erlauben eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energie sparend
  • Durch die kompakte Bauweise kann 40 % Energie bei Standardprotokollen wie z. B. der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen eingespart werden
Luftgekühlter Sorvall Legend X1
  • Abmessungen: 23.8 × 17.3 × 14.2 in. (L x H x B) [34.3 in. offene Höhe] (60.5 × 44 × 36 cm [87 cm])
  • Nettogewicht: 57.5 kg (126.8 lb.)
Gekühlter Sorvall™ Legend X1R
  • FCKW-freies Kühlsystem
  • Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
  • Vorkühlfunktion mit Direkttaste
  • 23.8 × 24.5 × 14.2 in. (L x H x B) [34.3 in. offene Höhe] (60.5 × 62.3 × 36 cm [87 cm])
  • Nettogewicht: 91.5 kg (201.7 lb.)
Bestellinformationen:
Die Sorvall X1T Serie kann eine Vielzahl an Rotoren und Adaptern aufnehmen, wie z.B. Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren. Damit sind mindestens 10 Rotorkonfigurationen möglich - Vielseitigkeit für Ihr Labor. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
Zellkultur, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Lebensmittelsicherheit, Bluttrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, pharmazeutisch, Biotechnologie, Stammzellen, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Proteomik, Genomik
Spezifikation
Spezifikation
IVD-konform; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230 V-Modelle erfüllen die Normen EN 292, EN 61326, EN 55011B.UL, CE, CSA, zertifizierte Biosicherheit
4 x 400 ml
15.200 U/min
Digital
<61 dB(A)
99 h 59 min plus HALTEN
Mikroprozessor
25.830 × g
Sorvall™
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
99 Programme (5 mit Taste für Direktzugriff)