Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenbecher für 4-Position Ausschwingrotoren
Artikelnummer. p-317601 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 250 ml
1 x 750 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10458191
Marke: Thermo Scientific™ 75006441
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Runde oder rechteckige Becher für den Gebrauch mit den Vierplatz-Ausschwingrotoren 75006445 und 75006434
Bestellinformation
Einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten. Hermetikdeckel separat erhältlich. Zubehöradapter für verschiedene Röhrchenarten und -volumina von 1.5 bis 250 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 1 x 750 ml
Typ Bucket
Beschreibung Runder Eimer; Kapazität: 1 x 750 ml