Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Mikro 21R Mikrozentrifuge, gekühlt
Zentrifugieren von 24 x 2 ml bei bis zu 21,100 x g mit Kühlung, um die routinemäßige Vorbereitung von Mikrozentrifugenröhrchen zu beschleunigen.
Marke: Thermo Scientific™ 75002489
7049.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24319" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R Mikrozentrifugen eignen sich ideal für den täglichen Laboreinsatz bis 21,100 x g und liefern hervorragende Verarbeitungsleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und eine breite Palette an Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen. Die Kühlfunktion bietet Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
- Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
- Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Der Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 × g | |
-9 bis +40 °C | |
Tisch-Zentrifuge | |
Sorvall Legend Micro 21R Zentrifuge, gekühlt | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) | |
Sorvall™ | |
230 V |
14.800 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel und doppelreihigem 18 x 2,0/0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
62,0lb. (28,0 kg) | |
50/60 Hz | |
24x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel, 18x doppelreihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
274Stunden
4Minuten
30Sekunden
12 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31