Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 und 21 Mikrozentrifugen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17468962
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Rotor:
24x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel, 18x doppelreihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17468962
Marke: Thermo Scientific™ 75002557
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Mit einer Mikrozentrifugenleistung von bis zu 21.100 x g unterstützt sie Mikrovolumen-Protokolle wie die Herstellung von Nukleinsäure oder Proteinlysat und den Aufbau von PCR-Reaktionen.
Beschleunigen Sie mit unserer Standard-Mikrozentrifuge die Probenvorbereitung für Mikrozentrifugenröhrchen mit bis zu 21.100 x g. Wenn unser Sorvall Legend Micro 21 mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bietet diese Mikrozentrifuge Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
  • Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die ideale Lösung für Ihre Anwendung:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Unser Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Die Geräte entsprechen den aktuellsten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 14.800 U/min
Max. RZB 21.100 × g
Geräuschpegel 56 dB(A)
Temperaturbereich Umgebungstemperatur
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
Typ Tisch-Zentrifuge
Enthält Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
Luftgekühlt Yes
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Modell Sorvall Legend Micro 21
Gekühlt Nein
Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Nettogewicht 23,1lb. (10,5 kg)
Produktlinie Sorvall
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel