Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 Mikrozentrifuge
Diese kompakte Mikrozentrifuge bietet eine große Kapazität und ermöglicht die schnellere Aufbereitung von Routineproben bei 17,000 xg.
Marke: Thermo Scientific™ 75002493
2052.00 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verarbeiten Sie Proben in kürzester Zeit mit Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 Mikrozentrifugen. Die kompakten und anwenderfreundlichen Geräte bieten ein Höchstmaß an Produktivität, Einsatzvielfalt, Sicherheit und Bedienkomfort. Leichtgewichtige Mikrozentrifugenrotoren für den Laboralltag, ausgelegt für Beschleunigungen bis 17,000 x g.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:- Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
- Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
- Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
- Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
- Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
Spezifikation
1,5 bis 2 ml | |
17,000 xg | |
Umgebungstemperatur | |
Tischzentrifuge | |
Sorvall Legend Micro 17 Zentrifuge, belüftet | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Sorvall™ | |
230 V |
13.300 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Hämatokritrotor | |
230 V, 50/60 Hz | |
Nr. | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) | |
50/60 Hz | |
Hämatokritrotor |