Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ leistungsstarke Zentrifugenflasche
Beschreibung
Die leistungsstarke Thermo Scientific™ Sorvall™ 1 Liter-Zentrifugenflasche wurde für Superspeed-Zentrifugen und Zentrifugen großer Kapazität für eine Leistung von bis zu 20.584 x g entwickelt und steigert die Produktivität. Die neue hochfeste Aluminiumkappe verbessert den Halt der Flasche sowie die chemische Beständigkeit gegen Phenol-Lösungen.
- Ein ganzer Liter pro Flasche bei Fliehkräften bis zu 20.584 x g
- Betriebstemperaturbereich von 4 bis 40 °C
- Im Vergleich zu Noryl™ Kunststoffkappen¹ verbessert die hochfeste Aluminiumkappe:
- den Halt der Flasche
- die chemische Beständigkeit gegen Phenol-Lösungen
¹ Basierend auf internen Testdaten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Beschreibung | Sorvall leistungsstarke Flasche, 1000 ml, PC, mit Aluminiumkappe |
Füllvolumenbereich | 800 bis 1000 ml |
Material | Polycarbonat (PC) |
Max. Probendichte | 1,2 g/ml |
Anzahl pro Packung | 2 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Max. Kraft | 20.584 x g (mit Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX Rotor in der Sorvall LYNX 6000 oder 4000 Superspeed-Zentrifuge) |
Mehr anzeigen |
Lebensdauer
- Aluminiumkappe: 1000 Zyklen oder 5 Jahre (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt)
- PPCO- und PC-Flaschen‡: Ersetzen Sie Flaschen und Verschlüsse nach jeweils 50 Zyklen; tauschen Sie O-Ringe ggf. häufiger aus
Autoklavierung
- Aluminiumkappe: 20 Minuten bei 121°C oder 3 Minuten bei 134°C
- HINWEIS: Autoklavieren Sie die Flaschen nicht mit eingerastetem Verschluss, um ein Zusammenfallen der Flaschen beim Abkühlen zu verhindern
- HINWEIS: Beim Autoklavieren werden PC-Flaschen dünner, und ihre Lebensdauer verkürzt sich
‡ 1000 ml-Superspeed-Flaschen sind ein Verschleißteil mit begrenzter Lebensdauer. Flaschen mit kompatiblen Proben dürften bei wiederholter Anwendung Anzeichen von physikalischem Verschleiß zeigen. Sondern Sie Flaschen aus, die Anzeichen von Verschleiß, Rissen, Haarrissen, Verfärbungen, Vergilbung, Verformung, Kratzern an der Oberfläche, Abschürfungen oder chemischen Angriffen zeigen.