Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ leistungsstarke Zentrifugenflasche
Beschreibung
Die leistungsstarke Thermo Scientific™ Sorvall™ 1 Liter-Zentrifugenflasche wurde für Superspeed-Zentrifugen und Zentrifugen großer Kapazität für eine Leistung von bis zu 20.584 x g entwickelt und steigert die Produktivität. Die neue hochfeste Aluminiumkappe verbessert den Halt der Flasche sowie die chemische Beständigkeit gegen Phenol-Lösungen.
Die für die Verwendung mit Thermo Scientific™ Sorvall™ Superspeed-Zentrifugen und Zentrifugen großer Kapazität mit Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1 Liter-Rotoren konzipierten leistungsstarken Sorvall 1 Liter-Zentrifugenflaschen bieten folgende Leistungsmerkmale:
- Ein ganzer Liter pro Flasche bei Fliehkräften bis zu 20.584 x g
- Betriebstemperaturbereich von 4°C bis 40°C
- Im Vergleich zu Noryl™ Kunststoffkappen1 verbessert die hochfeste Aluminiumkappe
- den Halt der Flasche
- die chemische Beständigkeit gegen Phenol-Lösungen
Diese Flaschen sind in zwei Ausführungen erhältlich: aus autoklavierbarem Polypropylen-Copolymer (PPCO) für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit oder aus Polycarbonat (PC) für eine hervorragende Transparenz.
1Basierend auf internen Testdaten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Füllvolumenbereich | 800 bis 1000 ml |
| Material | PPCO |
| Max. Probendichte | 1,2g/mL |
| Anzahl pro Packung | 2 |
| Produktlinie | Sorvall |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |
Lebensdauer
- Aluminiumkappe: 1000 Zyklen oder 5 Jahre (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt)
- PPCO- und PC-Flaschen‡: Ersetzen Sie Flaschen und Verschlüsse nach jeweils 50 Zyklen; tauschen Sie O-Ringe ggf. häufiger aus
Autoklavierung
- Aluminiumkappe: 20 Minuten bei 121°C oder 3 Minuten bei 134°C
- HINWEIS: Autoklavieren Sie die Flaschen nicht mit eingerastetem Verschluss, um ein Zusammenfallen der Flaschen beim Abkühlen zu verhindern
- HINWEIS: Beim Autoklavieren werden PC-Flaschen dünner, und ihre Lebensdauer verkürzt sich
‡ 1000 ml-Superspeed-Flaschen sind ein Verschleißteil mit begrenzter Lebensdauer. Flaschen mit kompatiblen Proben dürften bei wiederholter Anwendung Anzeichen von physikalischem Verschleiß zeigen. Sondern Sie Flaschen aus, die Anzeichen von Verschleiß, Rissen, Haarrissen, Verfärbungen, Vergilbung, Verformung, Kratzern an der Oberfläche, Abschürfungen oder chemischen Angriffen zeigen.