Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ leistungsstarke Zentrifugenflasche
Artikelnummer. 15339887
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
Beschreibung:
Sorvall leistungsstarke Flasche, 1.000 ml, PC, ohne Kappe
Sorvall leistungsstarke Flasche, 1.000 ml, PPCO, mit Aluminiumkappe
Sorvall leistungsstarke Flasche, 1.000 ml, PPCO, ohne Kappe
Sorvall leistungsstarke Flasche, 1000 ml, PC, mit Aluminiumkappe
Material:
PPCO
Polycarbonat (PC)
Polypropylen-Copolymer (PPCO)
Anzahl pro Packung:
2
Diese leistungsstarke 1 Liter-Zentrifugenflasche wurde für Superspeed-Zentrifugen und Zentrifugen großer Kapazität für eine Leistung von bis zu 20.584 x g entwickelt und steigert die Produktivität.
Die leistungsstarke Thermo Scientific™ Sorvall™ 1 Liter-Zentrifugenflasche wurde für Superspeed-Zentrifugen und Zentrifugen großer Kapazität für eine Leistung von bis zu 20.584 x g entwickelt und steigert die Produktivität. Die neue hochfeste Aluminiumkappe verbessert den Halt der Flasche sowie die chemische Beständigkeit gegen Phenol-Lösungen.
Die für die Verwendung mit Thermo Scientific™ Sorvall™ Superspeed-Zentrifugen und Zentrifugen großer Kapazität mit Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1 Liter-Rotoren konzipierten leistungsstarken Sorvall 1 Liter-Zentrifugenflaschen bieten folgende Leistungsmerkmale:
  • Ein ganzer Liter pro Flasche bei Fliehkräften bis zu 20.584 x g 
  • Betriebstemperaturbereich von 4 bis 40 °C
  • Im Vergleich zu Noryl™ Kunststoffkappen¹ verbessert die hochfeste Aluminiumkappe: 
    • den Halt der Flasche 
    • die chemische Beständigkeit gegen Phenol-Lösungen 
Diese Flaschen sind in zwei Ausführungen erhältlich: aus autoklavierbarem Polypropylen-Copolymer (PPCO) für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit oder aus Polycarbonat (PC) für eine hervorragende Transparenz.
¹ Basierend auf internen Testdaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Beschreibung Sorvall leistungsstarke Flasche, 1.000 ml, PPCO, mit Aluminiumkappe
Füllvolumenbereich 800 bis 1000 ml
Material Polypropylen-Copolymer (PPCO)
Max. Probendichte 1,2 g/ml
Anzahl pro Packung 2
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Max. Kraft 20.584 x g (mit Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX Rotor in der Sorvall LYNX 6000 oder 4000 Superspeed-Zentrifuge)
Produkttyp Hochleistungs-Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Sorvall™ Superspeed-Zentrifugen und Zentrifugen großer Kapazität mit Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1 Liter-Rotoren
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Lebensdauer
  • Aluminiumkappe: 1000 Zyklen oder 5 Jahre (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt)
  • PPCO- und PC-Flaschen: Ersetzen Sie Flaschen und Verschlüsse nach jeweils 50 Zyklen; tauschen Sie O-Ringe ggf. häufiger aus
Autoklavierung
  • Aluminiumkappe: 20 Minuten bei 121°C oder 3 Minuten bei 134°C
  • HINWEIS: Autoklavieren Sie die Flaschen nicht mit eingerastetem Verschluss, um ein Zusammenfallen der Flaschen beim Abkühlen zu verhindern
  • HINWEIS: Beim Autoklavieren werden PC-Flaschen dünner, und ihre Lebensdauer verkürzt sich
‡ 1000 ml-Superspeed-Flaschen sind ein Verschleißteil mit begrenzter Lebensdauer. Flaschen mit kompatiblen Proben dürften bei wiederholter Anwendung Anzeichen von physikalischem Verschleiß zeigen. Sondern Sie Flaschen aus, die Anzeichen von Verschleiß, Rissen, Haarrissen, Verfärbungen, Vergilbung, Verformung, Kratzern an der Oberfläche, Abschürfungen oder chemischen Angriffen zeigen.