Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
GREENER_CHOICE
Product Code. 15842542
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Elektrische Anforderungen:
200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Einzelphase
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig
380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen
380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, dreiphasig
Beschreibung:
Sorvall BP 16 Schwerlastzentrifuge
Sorvall BP 16 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
Sorvall BP 8 hochbelastbare Zentrifuge
Sorvall BP 8 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
Sorvall BP 16 Zentrifuge
Sorvall BP 8 Zentrifuge
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15842542
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 75007662
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ihre verbesserte Ergonomie und ihr kompaktes Design sowie das schnelle Einrichten rückführbarer, reproduzierbarer Läufe machen diese Zentrifuge zur besten Wahl für eine vereinfachte Blutverarbeitungsproduktivität.
Die erhöhte Kapazität von 16 x 500 ml-Blutbeuteln und das anwenderfreundliche Design der neuen Thermo Scientific™ Sorvall™ BP-8 und -16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen machen die Arbeit mit großen Volumina einfacher und bequemer; diese Zentrifugen verwenden die bereits von Ihnen validierten Protokolle und entsprechen internationalen Standards.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz
  • In zwei Ausführungen erhältlich, bieten die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen, da Sie zwischen 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren wählen können:
    • Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit normalem bis mittlerem Durchsatz die Sorvall BP 8 Zentrifuge, die eine Kapazität von 6 x 550 ml-Blutbeuteln bietet und bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel aufgerüstet werden kann
    • Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz die Sorvall BP 16 Zentrifuge mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, die bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel aufgerüstet werden kann
  • Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
  • Kompakte Bauweise und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
    • Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
    • Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
  • Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
  • Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz und Thermo Scientific™ Centri-Cross™ zum Konvertieren Ihrer bestehenden Protokolle noch weiter verbessert.
Services
2 Jahre für Gerät, 5 Jahre für Antriebsstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre für Kühlelement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 6 x 550 ml- und 8 x 550 ml-Blutbeutel
Max. Geschwindigkeit 5.000 U/min
Reglertyp Centri-Touch Berührungsbildschirm
Abmessungen (H x B x T) 39,9 x 32,1 x 35,4 in. (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Frequenz 50/60 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Abfall
Nettogewicht 1025,2 lb. (465 kg)
Standards EN 61010-1 3. Ausgabe, IEC 61010-2-020 3. Ausgabe, IEC 61010-2-101 3. Ausgabe, EN 61326-1 Klasse B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Temperaturbereich -20 bis +40 °C, einstellbar auf 1 °C
Typ Zentrifuge für Blutbanken
Spannung 220/230/240 V
Produktlinie Sorvall
Gekühlt Ja
Max. RZB 7.295 × g
Laufzeit 99 Stunden 59 min 59 s (in Schritten von 1 s)
Zertifizierung/Konformität UL, FDA-gelistet, CE-Kennzeichnung für Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
Beschreibung Sorvall BP 8 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
Elektrische Anforderungen 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig
Antriebssystem DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment
Umweltfreundliche Technik Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren
Gewährleistung 2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung
Andere Funktionen Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile