Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Einzelphase
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig
380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen
380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, dreiphasig
Beschreibung:
Sorvall BP 16 Schwerlastzentrifuge
Sorvall BP 16 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
Sorvall BP 8 hochbelastbare Zentrifuge
Sorvall BP 8 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
Sorvall BP 16 Zentrifuge
Sorvall BP 8 Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die erhöhte Kapazität von 16 x 500 ml-Blutbeuteln und das anwenderfreundliche Design der neuen Thermo Scientific™ Sorvall™ BP-8 und -16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen machen die Arbeit mit großen Volumina einfacher und bequemer; diese Zentrifugen verwenden die bereits von Ihnen validierten Protokolle und entsprechen internationalen Standards.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz
Integrierte Sicherheit und Effizienz
- In zwei Ausführungen erhältlich, bieten die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen, da Sie zwischen 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren wählen können:
- Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit normalem bis mittlerem Durchsatz die Sorvall BP 8 Zentrifuge, die eine Kapazität von 6 x 550 ml-Blutbeuteln bietet und bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel aufgerüstet werden kann
- Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz die Sorvall BP 16 Zentrifuge mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, die bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel aufgerüstet werden kann
- Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
- Kompakte Bauweise und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
- Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
- Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
- Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
- Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz und Thermo Scientific™ Centri-Cross™ zum Konvertieren Ihrer bestehenden Protokolle noch weiter verbessert.
Garantie
2 Jahre für Gerät, 5 Jahre für Antriebsstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre für Kühlelement
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 12 x 500 ml- und 16 x 500 ml-Blutbeutel |
| Max. Geschwindigkeit | 4.700 U/min |
| Reglertyp | Centri-Touch Berührungsbildschirm |
| Abmessungen (H x B x T) | 39,9 x 32,1 x 35,4 in. (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient, weniger Abfall |
| Nettogewicht | 1025,2 lb. (465 kg) |
| Standards | EN 61010-1 3. Ausgabe, IEC 61010-2-020 3. Ausgabe, IEC 61010-2-101 3. Ausgabe, EN 61326-1 Klasse B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 |
| Temperaturbereich | -20 bis +40 °C, einstellbar auf 1 °C |
| Typ | Zentrifuge für Blutbanken |
| Mehr anzeigen |