Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Mach 1.6™ Zentrifugen mit Ausschwingrotoren mit 4 Plätzen und runden Bechern
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Röhrchentyp:
15 ml DIN
7,0 ml Blut
7 ml DIN
Konisch
Mikroröhrchen
Röhrchengröße:
1,5/2 ml
15 ml
50 mL
7 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für den Einsatz mit vierstelligem Ausschwingrotor 75-002-000 bei Ausstattung mit rundem Becher 75-002-002
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um Ihren Rotor auszurüsten.
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchentyp | Konisch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4-Positionen-Ausschwingrotor mit rundem Becher |
| Röhrchengröße | 15 ml |