Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Mach 1.6™ Zentrifugen mit Ausschwingrotoren mit 4 Plätzen und rechteckigen Bechern
Artikelnummer. 10059430 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Röhrchentyp:
15-ml-Blutentnahmeröhrchen
15 ml DIN
Konisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10059430
Marke: Thermo Scientific™ 75005386
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit den Ausschwingrotoren 75-002-000 mit 4 Plätzen in Verbindung mit einem Rechteckbecher 75-002-001
Für die Verwendung des 4-Platz-Ausschwingrotors 75-002-000 mit rechteckigem Becher 75-002-001
Die Adapter sind einzeln erhältlich und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp Konisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 4-Positionen-Ausschwingrotor mit viereckigem Becher
Röhrchengröße 50 mL