missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Sorb Stance™ Tough Anti-Fatigue Mat with Sorbent

Anti-fatigue matting designed for combined use with a sorbent. Made of a high quality nitrile rubber compound that is resistant to most industrial oils and designed to yield a long service life.

Marke:  Notrax 580S0310OB

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17712238

  • 745.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Matte gegen Ermüdung für den kombinierten Einsatz mit einem Sorbens
  • Die Rampen an den vier Seiten sind erhöht, sodass sich um die Matte eine Art Auffangtablett bildet
  • Die raue Noppenoberfläche verhindert ein Abfließen des Sorbens
  • Die Zusammensetzung aus hochwertigem Nitrilkautschuk ist beständig gegen die meisten Industrieöle und bietet eine lange Lebensdauer
  • Kein Verrutschen
  • Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
  • Für industrielle Anwender, die auf Komfort und Leistung setzen
  • Ergonomisches Design dank einer 16 mm dicken Arbeitsplattform mit Erhöhungen auf der Rückseite für Belüftung und erstklassigen, federnden Komfort
  • Gut sichtbare orangefarbene Ränder aus Nitrilkautschuk für zusätzliche Sicherheit
  • Längen in Schritten von 30 cm
  • Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Industrieöle
  • Die orangefarbenen Ränder entsprechen OSHA-Code 1910-144
Spezifikation

Spezifikation

Schwarz/Orange
316 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
10,4 ft.
Nitril-Kautschuk
91 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote