Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX250/SFX550 Zelldisruptoren
Erweiterte Bedienelemente ermöglichen eine präzisere Kontrolle über alle kritischen Elemente des Experiments
6935.00 € - 7860.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Zelldisruptor |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenvorbereitung, Zelldisruption, Nanopartikeldisperson, Mischen, Homogenisieren, DNA, Zelllyse, Proteinextraktion |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Wirkleistung | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Wirkleistung | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15549624
|
Branson Ultrasonics™
101-063-966R |
Gehäuse SFX250 | Netzteil, 20 kHz-Konverter, 1,27 cm (0,5 in.)-Sonotrode, Netzkabel, Handbuch, Schraubenschlüsselsatz | 250 W | 240 V |
6935.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15569624
|
Branson Ultrasonics™
101-063-971R |
Gehäuse SFX550 | Netzteil, 20 kHz-Konverter, 1,27 cm (0,5 in.)-Sonotrode, Netzkabel, Handbuch, Schraubenschlüsselsatz | 550 W | 240 V |
7860.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die anwenderfreundliche Schnittstelle ermöglicht die prozessinterne Überwachung wichtiger Variablen, einschließlich Zeit, Leistung, Energie, Temperatur (erfordert optionale Temperatursonde) und Versuchsfortschritt.- Kontinuierlicher oder gepulster Ultraschall
- Hocheffizienter, für den Stand montierbarer Wandler, der keine interne Kühlung benötigt
- Der Mikrospitzenmodus begrenzt die Amplitude auf 70 %, um die Standzeit zu verlängern
- Echte Temperaturregelung (erfordert separate Temperatursonde)
- Zeit- oder Energiemodus mit Energiepulsung
- Fortschrittsanzeige des Experiments
- SFX250 verarbeitet Proben von 0.2 bis 500 ml
- SFX550 verarbeitet Proben von 0.2 bis 1000 ml
Zertifizierungen
CSA, UL, ISO 9001, ISO 14002
Spezifikation
Zelldisruptor | |
1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.) | |
Probenvorbereitung, Zelldisruption, Nanopartikeldisperson, Mischen, Homogenisieren, DNA, Zelllyse, Proteinextraktion |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX250/SFX550 Zelldisruptoren