Learn More
Ansell™ Solvex™ 37-675 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, grün
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Rautenstruktur verbessert die Griffigkeit noch weiter.
- Längere Ausführung (38 cm) als Standard, wodurch auch das Handgelenk und der untere Unterarmbereich geschützt wird
- Geflocktes Futter und flexibles Nitril bieten außergewöhnlichen Komfort
- Stulpenhandschuh
- Wiederverwendbar
- Latexfrei
- Chemikalienbeständig und Flüssigkeitsschutz
- CE, EN374-3:2003, KATEGORIE III
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Stulpenmaterial | Nitril |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Größe | 8 |
Modell | 37-675 |
Dicke (metrisch) | 0,38 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Velours |
Menge | 12 Paare |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Solvex™ 37-675 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, grün >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur