Learn More
3M™ Solus™ Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N)
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Transparent
Enthält:
Schaumdichtung
n.v.
Beschreibung
- Schutzbrille mit CCS (Corded Control System) an den Schläfen zum Anbringen von schnurgebundenen Gehörschutzstöpseln
- Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-Beschichtung widersteht auch nach bis zu 25 Wasserwaschung länger als herkömmliche Antibeschlagbeschichtungen
- Antikratz-Beschichtung sorgt für erhöhte Haltbarkeit
- M™ Scotchgard™ Antifog-Beschichtung ist hervorragend beschlaghemmend und kratzfest und erfüllt K & N-Kennzeichnungsanforderungen der Norm EN .
- Polycarbonatlinse absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen
- Linsenmarkierung: 2C-1.2 3M 1 FT K N
- Gestellmarkierung: 3M EN 166 FT CE
- Interne 3M-Tests nach EN168-Prüfverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlagbeschichtungen
- Die herausnehmbare, schaumgefütterte Dichtung verhindert die Exposition der Augen gegenüber Staub und Schmutz und bietet zusätzlichen Komfort und Dämpfung
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Transparent |
Rahmenfarbe | Grün |
Enthält | Schaumdichtung |
Modell | SCCS01SGAF-GRN-F-EU. |
Menge | 20/Karton |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
Frame Type | Ohne Rahmen |