Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Rührstäbe, massiv
Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
Marke:  Fisherbrand™ 003.1300
Artikelnummer. 16255861
  • 31.45 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Verwendung bis 280 °C (540 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
8 mm
300 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)