Learn More
Pufferkapseln, pH 4,00, rot, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Kapseln
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Diese pH-Pufferkapseln erfüllen dieselben Qualitätskriterien wie gebrauchsfertige Pufferlösungen, um zuverlässige, berichtsfähige pH-Messungen zu gewährleisten, und bieten gleichzeitig die praktischen Vorteile und Kosteneinsparung des Kapselformats.
- Farbkodiert für eine einfache Identifizierung
- Benutzerfreundlich — löst sich schnell in 100 ml destilliertem Wasser
- Einfach zu lagern und zu transportieren, bietet eine längere Haltbarkeit
- Genauigkeit bis ±0,02 pH-Einheiten
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001:2008.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Dichte | 1g/cm3 |
| pH | 4.01 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 50 Kapseln |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Löslichkeitsinformationen | Mischbarkeit mit Wasser: löslich |