Learn More
Thermo Scientific™ Massive Türoption für große Kammer
Schutz für lichtempfindliche Proben
Marke:  Thermo Scientific™ 1900665
Artikelnummer. 16471125
  • 1879.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Massive Außentür für die Thermo Scientific™ Kammer – ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht. Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen. Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen.  F
  • Ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht
  • Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen
  • Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen
  • Wählen Sie je nach Kammergröße: klein (für Modelle mit 311 l/11 cu.ft.) oder groß (für Modelle mit 821 l/29cu.ft.)
  • Die optionale Innentür aus Glas ermöglicht eine Sichtprüfung der Proben ohne größere Störungen der Temperatur-/Feuchtigkeitswerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Massive Tür für große Kammer, ersetzt äußere Standard-Glastür, werksseitig installiert
LED
Massive Tür für große Kammer
Werksseitig installierte massive Tür
Bestellung mit Kammermodellen 3920, 3940, 3948, 3960, 3962
Zubehör, massive Tür
lichtempfindliche Anwendungen