Learn More
Gilac™ Solid Crate
Solid Crate is designed for caterers, restaurateurs, bakers, pastry cooks. Storage crate for raw materials, pastries and chocolate moldings. Stacking with and without lid, rounded corners and flat bottom for easy cleaning.
Marke:  Gilac™ G179430-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17988951
  • 24.15 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Solid crate.
  • For caterers and restaurateurs: storage crate for raw materials.
  • Stacking with and without lid, maximum stacking height capacity.
  • Innovative design for even greater convenience:
    • Rounded corners and bottom for easy cleaning.
    • Optimised side reinforcements allow you to customise crates with your logo.
    • Rounded outside corners guarantee a damage-free working environment.
Spezifikation
Spezifikation
6.1 gal.
None
HDPE
Verschlag
600 mm
400 mm
130 mm
23 L
Weiß
Rechteckig
600 x 400 x 130 mm
23,6 Zoll
15,7 Zoll
5.1 in.