Learn More
Thermo Scientific™ Solaris™ 2000 und 4000 Orbitalschüttler
Diese Orbitalschüttler setzen den neuen Standard für Zuverlässigkeit und technische Innovation. Sie sind robust für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und vereinen ein neues ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen, Ihren Prozess schützen und Ihre Wissenschaft voranbringen.
4190.85 € - 9246.00 €
Spezifikation
Orbit | 1 in. |
---|---|
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, UL |
Reglertyp | Touchscreen |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16221591
|
Thermo Scientific™
SK2000 |
Solaris kleiner offener Schüttler |
4693.35 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16241591
|
Thermo Scientific™
SK4000 |
Solaris großer offener Schüttler |
9246.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16454310
|
Thermo Scientific™
SK2000PR |
Solaris 2000 |
4190.85 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 14-12-2028
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16464310
|
Thermo Scientific™
SK4000PR |
Solaris 4000 |
6884.25 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Schützen Sie Ihren Prozess mit den Thermo Scientific™ Solaris™ Orbitalschüttlern, die den neuen Standard für Zuverlässigkeit und technische Innovation setzen.Sie sind robust, für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und kombinieren ein neues ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen, Ihren Prozess schützen und Ihre Forschung voranbringen.
- Variable Drehzahleinstellung von 15 bis 525 U/min
- Nimmt Lasten bis zu 42 lbs. auf dem 2000 und 84 lbs. auf dem 4000 mit einzelnen Plattformen auf.
- Arbeitet in Temperaturbereichen von 0 bis 40 °C (104 °F), 20 bis80 % Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation
- In verschiedenen Inkubatoren, Wärmekammern, Klimaschränken und Kühlgeräten einsetzbar
- Mit wartungsfreiem, elektronischem bürstenlosen Gleichstrommotor
- Die automatische Unwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/optischer Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
- Programmierbare Funktionen ermöglichen die einfache Einrichtung und Reproduzierbarkeit von bis zu 99 einzigartigen gespeicherten Programmen
- Das farbige Touchscreen-Display ermöglicht eine gleichzeitige deutliche Anzeige von Geschwindigkeit und Laufzeiten, die auch aus größerer Entfernung lesbar ist
- Zeitliche Überwachung von Warnmeldungen, Alarmen und Interaktionsprotokollen für mehr Sicherheit und Reproduzierbarkeit Ihrer Arbeit
- USB- und Ethernet-Anschlüsse für Überwachung und Datenausgabe
- Entwickelt, um mit einem reduzierten Geräuschpegel zu arbeiten
- Leicht zu entnehmende Plattformen für eine schnelle und einfache Reinigung
- Mit abgerundeten Ecken können Sie das Gerät mit Sicherheit schnell und vollständig reinigen
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
Zertifizierungen
UL, cUL, CE
Garantie
2 Jahre Service, 5 Jahre Material und 10 Jahre Antriebsmechanismus
Spezifikation
1 in. | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
Touchscreen |
±1 U/min | |
CE, cUL, UL | |
20 bis 80 %, nicht kondensierend |