Learn More
Thermo Scientific™ Solaris™ 2000 und 4000 Orbitalschüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Solaris großer offener Schüttler
Solaris kleiner offener Schüttler
Solaris 2000
Solaris 4000
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
Schützen Sie Ihren Prozess mit den Thermo Scientific™ Solaris™ Orbitalschüttlern, die den neuen Standard für Zuverlässigkeit und technische Innovation setzen.Sie sind robust, für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und kombinieren ein neues ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen, Ihren Prozess schützen und Ihre Forschung voranbringen.
- Drehzahl von 15 bis 525 U/min variabel einstellbar
- Nimmt Lasten bis zu 42 lbs. auf dem 2000 und 84 lbs. auf dem 4000 mit einzelnen Plattformen auf.
- Temperaturbereich 0 °C bis 40 °C (104 °F), 20 bis 80 % nicht kondensierende Feuchtigkeit
- In verschiedenen Inkubatoren, Wärmekammern, Klimaschränken und Kühlgeräten einsetzbar
- Mit wartungsfreiem, elektronischem bürstenlosen Gleichstrommotor
- Die automatische Unwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/optischer Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
- Programmierbare Funktionen ermöglichen die einfache Einrichtung und Reproduzierbarkeit von bis zu 99 einzigartigen gespeicherten Programmen
- Das farbige Touchscreen-Display ermöglicht eine gleichzeitige deutliche Anzeige von Geschwindigkeit und Laufzeiten, die auch aus größerer Entfernung lesbar ist
- Zeitliche Überwachung von Warnmeldungen, Alarmen und Interaktionsprotokollen für mehr Sicherheit und Reproduzierbarkeit Ihrer Arbeit
- USB- und Ethernet-Anschlüsse für Überwachung und Datenausgabe
- Entwickelt, um mit einem reduzierten Geräuschpegel zu arbeiten
- Leicht zu entnehmende Plattformen für eine schnelle und einfache Reinigung
- Dank der abgerundeten Ecken können Sie das Gerät mit Sicherheit schnell und vollständig reinigen
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
Zertifizierungen
UL, cUL, CE
Garantie
2 Jahre Service, 5 Jahre Material und 10 Jahre Antriebsmechanismus
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 1 in. |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min |
| Drehzahlbereich | 15 bis 525 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, UL |
| Abmessungen (L x B x H) | 25,5 x 22,6 x 7 in. |
| Reglertyp | Touchscreen |
| Modell | Solaris 4000 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 bis 80 %, nicht kondensierend |
| Enthält | Universalplattform (18 x 30 in./76,2 x 45,7 cm), Universalklemmenkit |