Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Solaris™ 2000 und 4000 Freiluft-Orbitalschüttler
Artikelnummer. p-7146039 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Aufrüstsatz für Universalplattform mit zwei Stapeln
Klammerkit
Plattform-Ersatzteilkit
Satz O-Ringe
Schraubendreher
Universal-Plattform
Zweifach gestapelte Universalplattform
Zur Verwendung mit (Geräte):
Solaris 2000
Solaris 2000 und 4000
Solaris 4000
Solaris Freiluft-Schüttler und temperaturgeregelte Schüttler, MaxQ 6000 Schüttler
Abmessungen (L x B):
6 x 6 in.
260 x 25 mm
12 x 14 in.
18 x 18 in.
18 x 24 in.
18 x 30 in.
36 x 24 in.
250 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16201581
Marke: Thermo Scientific™ SK0100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie eine Vielzahl von Laborartikeln auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler Universalplattformen und -klammern. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie seiner äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit ist dieses Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Wählen Sie eine Plattform- und Klemmenkonfiguration aus, die am besten zu Ihrer Anwendung passt. Geben Sie an, ob Sie einen einzelnen Gefäßtyp und eine einzige Gefäßgröße benötigen.
Maximieren Sie die Kapazität auf der universellen Plattform der Thermo Scientific™ Solaris Orbitalschüttler mit einer Reihe von Klemmen, die für die meisten Gefäße geeignet sind.
Zertifizierungen
UL, cUL, CE
Garantie
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Plattform-Ersatzteilkit
Abmessungen (L x B) 6 x 6 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Solaris 2000
Enthält Plattformschrauben, Werkzeug, Schraubensicherung