Learn More
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-Platten
Die innovativenThermo Scientific™ SOLA™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) liefern reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte bei geringerem Elutionsvolumen – für höhere Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen.
Marke: Thermo Scientific™ 60509-003
340.77 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reine, hochgradig reproduzierbare Probenextrakte mit geringeren Elutionsvolumen mit den Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE)-Platten. Das verbesserte Leistungsverhalten liefert zuverlässigere Analyseergebnisse und senkt die Betriebskosten – ohne Einbußen bei der Anwenderfreundlichkeit und ohne die Notwendigkeit komplexer Methodenentwicklung. Dank der innovativen und einzigartigen frittenlosen Konstruktion bieten die SOLA SPE-Well-Platten unübertroffene Leistung, wie z. B.:
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringere Elutionsvolumen
Hoher Reinheit der Extrakte
Mehr über SOLA SPE 96-Well-Mikrotiterplatten
SOLA SPE-Platten erzielen sogar bei geringen Extraktionslösungsvolumen eine hervorragende Wiederfindung. Die resultierende Analytlösung ist stärker konzentriert und führt so zu erhöhter Empfindlichkeit. Dank der kürzeren Trocknungszeit der Proben und des reduzierten Lösungsmittelverbrauchs können Sie außerdem Zeit und Kosten einsparen.
Phasentypen
- Hydrophobe Umkehrphase (HRP), starker Kationenaustauscher (SCX)
- Starker Anionenaustauscher (SAX), schwacher Kationenaustauscher (WCX)
- Schwacher Anionenaustauscher (WAX)
Säulenbettgewicht
- 10 mg/2 ml 96-Well Plattenformat
- 30 mg/2 ml 96-Well Plattenformat
SOLA Produkte sind auch in Kartuschenformat erhältlich
Spezifikation
Sola SAX SPE 30 mg/2 ml 96-Well-Platte | |
Bioanalytische Anwendungen – starke Ionenaustausch-Retention von schwach sauren Verbindungen. Komplementäre Umkehrphasen-Retention neutraler Verbindungen. | |
Starker Anionenaustauscher im gemischten Modus, Polymer | |
2 ml |
30 mg | |
SOLA | |
96-Well-SPE-Platte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.