Learn More
VEE GEE Soil Hydrometer
The Soil Hydrometer assesses the suspension's specific gravity or the quantity of soil colloids in soil samples, varying based on the chosen model.
60.30 €
Spezifikation
Typ | Soil Hydrometer |
---|---|
Länge (metrisch) | 28 cm |
Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |
Product Code | Brand | ASTM-Nummer | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | ASTM-Nummer | Price | Quantity & Availability | |||||
17896493
|
VEE GEE
67152H |
152H |
60.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17836503
|
VEE GEE
67151H |
151H |
60.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Approx. Length: 280 mm
- Calibrated for use at 20°C/68°F
Specifications
Soil Hydrometer | |
28 cm | |
20°C (68°F) |