Learn More
Brannan™ pH meter gives readings within 60 seconds no
Instantly tells you how acid or alkaline yo soil is and checks which plants suit.
Marke:  Brannan™ 13/716/0
Artikelnummer. 13100443
  • 41.65 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Includes a plant care booklet listing over 400 pH levels
Spezifikation
Spezifikation
Cable Probe
3.5 to 9
Abnehmbar
6.8 cm
Bodenanalyse
0.085 kg
pH-Messgerät
10 cm