Learn More
Memmert™ Software Atmocontrol, Basislizenz für 1 Einheit, Iq/OQ Doc. Verfügbar in De und En, für Ich110
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Enthält:
Basislizenz für 1 Einheit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
- Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
- Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
- Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 106 |
| Typ | Software |
| Enthält | Basislizenz für 1 Einheit |