Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, Purum, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611420
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
purum, ≥99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-10-2
Summenformel H4Na2O6W
Molekulargewicht (g/mol) 329.846
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumwolframat-Dihydrat, Natriumwolframat, Dihydrat, Wolframsäure, Natriumsalz, Dihydrat, Wolframsäure-Natriumsalzdihydrat, Wolframsäure-Natriumsalz, Dinatriumdihydrat-Wolframat, Natriumwolframat-VI-Dihydrat, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)Wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumwolframat-Dihydrat
Menge 500 g
Strukturformel Na2WO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 329.85 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte purum
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tungstate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium tungstate-2-hydrate