Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10753694 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 l
10 L
Verpackung:
Beutel in Box
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10753694
Marke: Fisher Chemical J/7950/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 l
Verpackung Plastikflasche aus HDPE